Germanio 10.000 mg/l in acqua con tracce di acido fluoridrico (da (NH₄)₂GeF₆) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Catalog # 455412Q
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:10000 mg/L
- Matrice:H₂O/tr HF
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Componenti:Germanio
- Simbolo:Ge
Specifications
About this item
(NH₄)₂GeF₆ in H₂O con tracce di HF
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.