Gallio 10.000 mg/l in acido Nitrico diluito (da Ga) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
455392G
:
- Concentrazione:10000 mg/L
- Matrice:2-5% HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Componenti:Gallio
- Simbolo:Ga
(Ga in HNO₃)
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.