Europio 10.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Eu₂O₃) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Anbieter: VWR Chemicals
Zertifikate
Über diesen Artikel
(Eu₂O₃ in HNO₃ 2-5%)
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.
Frequently Bought Together