Erbio 10.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Er₂O₃) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Catalog # 455334T
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:10000 mg/L
- Matrice:2-5% HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:500 mL
- Componenti:Erbio
- Simbolo:Er
Specifications
About this item
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Certifications: Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.