Cerio 10.000 mg/l in acido nitrico diluito (da (NH₄)₂Ce(NO₃)₆) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Codice catalogo 455192A
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:10000 mg/L
- Matrice:2-5% HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Componenti:Cerio
- Simbolo:Ce
Specifiche
Informazioni su questo articolo
(NH₄)₂ Ce(NO₃)₆ in HNO₃ 2-5%
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.