Calcio 10000 mg/L in acido nitrico diluito (da Ca(NO₃)₂) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
Catalog # 1.70373.0100
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:10000 mg/L
- Matrice:2-3% HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Componenti:Calcio
- Simbolo:Ca
Specifications
About this item
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST