Calcio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Ca) ARISTAR® Standard monoelemento per cromatografia ionica
458202U
:
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:H₂O/tr HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Componenti:Calcio
- Simbolo:Ca
Ca in HNO₃ diluito
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.