Berillio 10.000 mg/l in acido nitrico diluito, ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
455092U
:
- Concentrazione:10000 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Componenti:Berillio
- Simbolo:Be
BeO.(Be(OAc)₂)₃) in HNO₃ 2-5%
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.