Zolfo 10000 mg/L in acqua (da H₂SO₄) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
Catalog # 1.70385.0100
Anbieter: Merck
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Concentrazione:10000 mg/L
- Matrice:H₂O
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Componenti:Zolfo
- Simbolo:S
Technische Daten
Über diesen Artikel
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST