Zolfo 1000 mg/L in acqua (da H₂SO₄) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
Catalog # 1.70355.0100
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:H₂O
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Componenti:Zolfo
- Simbolo:S
Specifications
About this item
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST