Nitrito, soluzione standard, 200 mg/l Nitrito in acqua (da NaNO₂) ARISTAR® Standard monoelemento per cromatografia ionica
Catalog # 458092J
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:200 mg/l
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Descrizione:Nitrito, soluzione standard
- Indice:NaNO₂ in H₂O
Specifications
About this item
NO₂ in H₂O.
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.