DL-Serina
Bottiglia di vetro, 25 g
Codice catalogo BACE4031222.0025
Marketsource
Nome del fornitore: BACHEM BIOCHEMICA
DL-Serina
Codice catalogo BACE4031222.0025
Nome del fornitore: BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Numero CAS: 302-84-1
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: (±)-Serine, H-DL-Ser-OH, DL-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
- Numero CAS:302-84-1
- Formula:C₃H₇NO₃
- Numero MDL:MFCD00064223
- Molecular Weight:105.09 g/mol
- IndexMerck:13,08534
- Punto di ebollizione:395 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:243…244 °C
- Densità:1,543 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:206-130-6
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:25 g