Ipoclorito di sodio soluzione, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Codice catalogo 7668.1000
Nome del fornitore: Avantor
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:1 L
- Seq:5037
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Active Chlorine:0.055 - 0.075%
- pH at 25 °C:min. 11.5
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:74.44 g/mol
Punto di ebollizione:111 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:–30…–20 °C
Densità:1.22…1.25 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Refrigerata
EINECS:231-668-3
UN:1791
ADR:8,II
:GHS05
:GHS09
Numero CAS:7681-52-9
Formula:ClNaO
Numero MDL:MFCD00011120