ContactUsLinkComponent
Ipoclorito di sodio (12% Cl₂) in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Corrosivo
Ambiente
Ipoclorito di sodio (12% Cl₂) in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Codice catalogo 301696S
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
undefined
Corrosivo
Ambiente
Ipoclorito di sodio (12% Cl₂) in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Codice catalogo 301696S
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Assay (Active chlorine)(W/V)(at filling):
    Min. 12 %
  • Alkalinity:
    Max. 0.50 meq/g
  • Hg (Mercury):
    Max. 10 ppm
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :74.44 g/mol
Punto di ebollizione:111 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:–30…–20 °C
Densità:1.22 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:231-668-3
UN:1791
ADR:8,II
 :GHS05
 :GHS09
Numero CAS:7681-52-9
Formula:ClNaO
Numero MDL:MFCD00011120