Orceina
Glass bottle, 50 mL
Codice catalogo KPLI1971-01-01
Nome del fornitore: SERACARE LIFE SCIENCES
Orceina
Codice catalogo KPLI1971-01-01
Nome del fornitore: SERACARE LIFE SCIENCES
Numero CAS: 1400-62-0
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Orcein (from synthetic), Natural Red 28
- Numero CAS:1400-62-0
- Numero MDL:MFCD00062310
- EINECS:215-750-6
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Conf:50 mL