Lanolina
50 kg
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Wool fat
- Numero CAS:8006-54-0
- Numero MDL:MFCD00081740
- IndexMerck:12,05371
- Punto di fusione:38…44 °C
- Densità:0,932…0.945 g/cm³ (15 °C)
- Punto di infiammabilità:113 °C (coppa chiusa)
- EINECS:232-348-6
Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:50 kg