ContactUsLinkComponent
Lattosio monoidrato, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Lattosio monoidrato, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Codice catalogo 101394S
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
undefined
Lattosio monoidrato, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Codice catalogo 101394S
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di plastica
  • Conf:
    500 g
  • Seq:
    3645
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Specific optical rotation (10 %; water):
    52.0 - 52.8 °
  • Acidity:
    Max. 0.005 meq/g
  • Ignition residue (SO4):
    Max. 0.1 %
  • Insolubility in water:
    Max. 50 ppm
  • Water:
    4.8 - 5.4 %
  • As (Arsenic):
    Max. 1 ppm
  • Cu (Copper):
    Max. 0.5 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 1 ppm
  • Pb (Lead):
    Max. 0.5 ppm
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :360.32 g/mol
Punto di fusione:223 °C
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:200-559-2
Numero CAS:10039-26-6
Formula:C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O