VWR® Model 210, Termostati di circolazione per riscaldamento
Nome del fornitore: VWR Collection
Certificati
Informazioni su questo articolo
Termostato di circolazione economico e di dimensioni ridotte per applicazioni quali scongelamento del plasma e tempra di soluzioni fotografiche. Il recipiente sigillato può controllare solo sistemi a ciclo chiuso.
Caratterizzato da parti a contatto con i fluidi in acciaio inox, PVC, ottone e nylon ed entrata/uscita pompa NPT da ½".
Interruzione con livello di liquido basso e in caso di superamento della temperatura.
Portata massima: 11 L/min
Caution: * RT = temperatura ambiente.
Frequently Bought Together