Cyanine 647-dUTP, lyophilised blue solid
Référence 40065.
Fournisseur: Biotium
Numéro CAS:
Spécifications
- Tipo di conf.:Plastic vial
- Conf:25 Nmo
- Seq:0311
Spécifications
À propos de cet article
:
: ~1151 g/mol
Température de stockage:Congelamento