Fenolftaleina 1%, TECHNICAL
8626.1000
:
- Tipo di conf.:Flacone in vetro
- Conf:1 L
- Seq:5037
- Environmentally Preferable:
- Sensitivity:Passes test
: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
:
:318.33 g/mol
:201-004-7
:1219
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:Ambiente
:77-09-8
:C₂₀H₁₄O₄
:MFCD00005913
:0.79 g/cm³ (20 °C)
:12 °C (coppa chiusa)
:3 II
:14,07243