Acido borico 10 g/l in soluzione acquosa, VOLUSOL®, with indicator
5732.5000
:
- Tipo di conf.:Contenitore in plastica
- Conf:5 L
- Seq:5190
- Assay (W/V):0.9 - 1.1 %
- Appearance:Clear green liquid
- Sensitivity:Passes test
:
:61.83 g/mol
:Ambiente
:233-139-2
:10043-35-3
:B(OH)₃
:MFCD00011337