ContactUsLinkComponent
Acido o-fosforico 150 ml/l, AVS TITRINORM per analisi TOC
Acido o-fosforico 150 ml/l, AVS TITRINORM per analisi TOC
  310337.2500
 :  
undefined
Acido o-fosforico 150 ml/l, AVS TITRINORM per analisi TOC
  310337.2500
 :  
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
 :
 :98 g/mol
 :1.1 g/cm³ (20 °C)
 :Ambiente
 :231-633-2
 :1805
 :8,III
 :GHS05
 :7664-38-2
 :H₃PO₄
 :MFCD00011340