Ferroina (1,10-Fenantrolina-ferro solfato-complesso) (7 mg/ml FeSO₄) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica, per analisi del COD secondo la norma NF T 90-101
30890.188
:
- Tipo di conf.:Flacone in vetro
- Conf:100 mL
- Seq:2440
- Identification:Passes test
:
:692.54 g/mol
:238-676-6
:14634-91-4
:C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
:MFCD00036428