ContactUsLinkComponent
N-Alliltiourea ≥97%, TECHNICAL
N-Alliltiourea ≥97%, TECHNICAL
  28630.153
 :  
undefined
N-Alliltiourea ≥97%, TECHNICAL
  28630.153
 :  
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di plastica
  • Conf:
    50 g
  • Seq:
    3368
  • Assay:
    Min. 97 %
 :
 :116.19 g/mol
 :12,09500
 :191 °C (1013 hPa)
 :74 °C
 :1.219 g/cm³ (20 °C)
 :Ambiente
 :203-683-5
 :2811
 :6.1,III
 :GHS06
 :109-57-9
 :H₂CCHCH₂NHC(S)NH₂
 :MFCD00004940