Tiamina idrocloruro, TECHNICAL
Codice catalogo 28605.180
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:100 g
- Seq:3401
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Identification:Passes test
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:337.27 g/mol
IndexMerck:13,09366
Punto di fusione:252 °C
Densità:1.401 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:200-641-8
Numero CAS:67-03-8
Formula:C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Numero MDL:MFCD00012780