Tetrabutilammonio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in toluene 90% (v/v)/methanol 10% (v/v), AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Codice catalogo 28532.267
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:500 mL
- Seq:2725
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- undefined:0.0998 - 0.1002 mol/l
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:259.48 g/mol
temperatura di conservazione:Refrigerata
EINECS:218-147-6
UN:1992
ADR:3 (6.1),II
:GHS02
:GHS08
:GHS07
Numero CAS:2052-49-5
Formula:C₁₆H₃₇NO
Numero MDL:MFCD00009425