Rosso Nucleare Fast, TECHNICAL
Flacone in vetro, 5 g
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Rosso Nucleare Fast, TECHNICAL
Codice catalogo 27416.101
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS: 6409-77-4
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: CI 60760, Sodium 1-amino-2,4-dihydroxy-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-3-sulphonate, Helio Fast Rubin BBL
- Numero CAS:6409-77-4
- Formula:C₁₄H₈NNaO₇S
- Numero MDL:MFCD00078493
- Molecular Weight:357.28 g/mol
- IndexMerck:13,06512
- Punto di fusione:300 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:229-088-0
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Identificazione:Conforme
Specifiche
- Tipo di conf.:Flacone in vetro
- Conf:5 g