Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Casein
VWR®, Casein
Flacone in plastica, 1 kg
Codice catalogo 22544.292
Nome del fornitore:   VWR Chemicals
VWR®, Casein
Codice catalogo 22544.292
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
VWR®, Casein
VWR®, Casein
Flacone in plastica, 1 kg
Numero CAS:  
Price
SFr. 170.00
Log in per disponibilità
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Proteine (su prodotto anidro): ≥ 90,0 %
Acidità libera: Max. 1,0%
Grassi: Max. 2,5%
Residuo all’incenerimento (SO₄): Max. 2,75%
Perdita all’essiccamento: Max. 12%
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Flacone in plastica
  • Conf:
    1 kg
  • Cat. No.:
    22544.292
  • Condizioni di conservazione:
    Ambient
  • Protein/peptide name:
    Caseina
  • Grado:
    Grado tecnico
  • CAS No.:
    9000-71-9