Carbossi metilcellulosa sale sodico, TECHNICAL, medium viscosity
Codice catalogo 22525.296
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:1 kg
- Seq:4024
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Viscosity (25°C; 2 %; water):300 - 600 mPa.s
- Water:Max. 8 %
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
Punto di fusione:>300 °C
temperatura di conservazione:Ambiente
Numero CAS:9004-32-4
Formula:[C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Numero MDL:MFCD00081472