Antimonio (III) potassio ossitartrato triidrato ≥99%, GPR RECTAPUR®
21486.237
:
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:250 g
- Seq:3545
- Assay:Min. 99 %
- Cl (Chloride):Max. 100 ppm
- As (Arsenic):Max. 0.025 %
- Fe (Iron):Max. 10 ppm
:
:667.88 g/mol
:13,00706
:100 °C
:2.6 g/cm³ (20 °C)
:229-436-1
:1551
:6.1,III
:GHS07
:GHS09
:28300-74-5
:304-61-0
:C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O
:MFCD00167056