Cationi standard multielemento1 in acqua con tracce di acido nitrico ARISTAR® per cromatografia ionica
458352K
:
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Descrizione:Cationi standard multielemento1 in acqua con tracce di acido nitrico ARISTAR® per cromatografia ionica
(in HNO₃ diluito)
Ca 1000 ppm Mg 200 ppm
K 200 ppm Na 200 ppm
Li 50 ppm NH4 400 ppm
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.
: Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
: Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.