Anioni standard multielemento 3 in soluzione acquosa ARISTAR® per cromatografia ionica
Catalog # 458164C
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:1 SET
- Descrizione:Multi-Component Anion Mix 9
Specifications
About this item
Two solutions - a nitrite standard solution and a 6 component multi-element standard solution.
Br 40 ppm NO3 40 ppm
Cl 40 ppm PO4 40 ppm
F 20 ppm SO4 40 ppm
NO2 40 ppm
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.