Anioni standard multielemento 1 in soluzione acquosa ARISTAR® per cromatografia ionica
Catalog # 458142C
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Descrizione:Anioni standard multielemento 1 in soluzione acquosa ARISTAR® per cromatografia ionica
Specifications
About this item
Cl 30 ppm PO4 150 ppm
F 20 ppm SO4 150 ppm
NO3 100 ppm
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.