ContactUsLinkComponent
Soluzione standard multielemento 1 di calibrazione in acido nitrico diluito ARISTAR® per ICP-MS
Soluzione standard multielemento 1 di calibrazione in acido nitrico diluito ARISTAR® per ICP-MS
Catalog # 456622F
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Soluzione standard multielemento 1 di calibrazione in acido nitrico diluito ARISTAR® per ICP-MS
Catalog # 456622F
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    100 mL
  • Descrizione:
    Soluzione standard multielemento 1 di calibrazione in acido nitrico diluito ARISTAR® per ICP-MS
Specifications
About this item
(17 Elementi in soluzione di acido nitrico 5 %)
17 Elementi 10 µg/ml :
Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm, Y, Yb
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Delivery: Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.