ContactUsLinkComponent
Soluzione standard multielemento 2 di controllo qualità in acido nitrico 2-5% ARISTAR® per ICP-MS
Catalog # 456602B
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Soluzione standard multielemento 2 di controllo qualità in acido nitrico 2-5% ARISTAR® per ICP-MS
Catalog # 456602B
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    100 mL
  • Descrizione:
    Soluzione standard multielemento 2 di controllo qualità in acido nitrico 2-5% ARISTAR® per ICP-MS
Specifications
About this item
(25 Elementi in soluzione di acido nitrico 5 % )
25 Elementi 10 µg/ml :
Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Th, Tl, U, V, Zn
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Delivery: Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.