Standard soluzione A di controllo interferenze in soluzione di acido nitrico 2-5% ARISTAR® per ICP-MS
Catalog # 456562K
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Descrizione:Standard soluzione A di controllo interferenze in soluzione di acido nitrico 2-5% ARISTAR® per ICP-MS
Specifications
About this item
11 elementi in soluzione di acido nitrico 2 %
11 elementi :10 mg/l As, Cd, Se Zn; 20 mg/l Ag, C, Cr, Cu, Mn, Ni, V
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Delivery: Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.