Standard soluzione A di controllo interferenze in soluzione di acido nitrico 1% ARISTAR® per ICP-MS
Catalog # 456552Y
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Descrizione:Standard soluzione A di controllo interferenze in soluzione di acido nitrico 1% ARISTAR® per ICP-MS
Specifications
About this item
12 elementi in soluzione di acido nitrico 1 %
12 elementi:18000 mg/l Cl; 1000 mg/l Al, K, Mg, P, S; 2000 mg/l C; 3000 mg/l Ca; 2500 mg/l Fe, Na; 20 mg/l Mo, Ti
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Delivery: Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.