ContactUsLinkComponent
Soluzione standard 2 in acido nitrico 2-5% ARISTAR® per ICP-MS
  456542G
 :  
undefined
Soluzione standard 2 in acido nitrico 2-5% ARISTAR® per ICP-MS
  456542G
 :  
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    100 mL
  • Descrizione:
    Soluzione standard 2 in acido nitrico 2-5% ARISTAR® per ICP-MS
(13 componenti in HNO₃ 2 %)
13 Elementi 100 µg/ml :
Ba, Be, Bi, Ce, Cu, Ho, In, Li, Mg, Pb, Tl, U, Y
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
 : Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
 : Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.