ContactUsLinkComponent
Soluzione standard 1 in acido nitrico 2-5% ARISTAR® per ICP-MS
Soluzione standard 1 in acido nitrico 2-5% ARISTAR® per ICP-MS
Catalog # 456532E
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Soluzione standard 1 in acido nitrico 2-5% ARISTAR® per ICP-MS
Catalog # 456532E
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    100 mL
  • Descrizione:
    Soluzione standard 1 in acido nitrico 2-5% ARISTAR® per ICP-MS
Specifications
About this item
(8 componenti in HNO₃ 2%)
8 componenti 100 µg/ml : Ba, Be, Cu, In, Li, Mg, Tl, U
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Delivery: Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.