Soluzione standard multielemento 4 di calibrazione con tracce acido fluoridrico ARISTAR® per ICP-MS
Codice catalogo 456522C
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Matrice:H₂O/tr HF
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Descrizione:Soluzione standard multielemento 4 di calibrazione con tracce acido fluoridrico ARISTAR® per ICP-MS
Specifiche
Informazioni su questo articolo
(12 Elementi H₂O tr. HF soluzione)
12 Elementi 10 µg/ml :
B, Ge, Mo, Nb, P, Re, S, Si, Ta, Ti, W, Zr
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.