Soluzione standard multielemento 3 di calibrazione in acido nitrico diluito ARISTAR® per ICP-MS
456512A
:
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Descrizione:Soluzione standard multielemento 3 di calibrazione in acido nitrico diluito ARISTAR® per ICP-MS
(11 Elementi in HCl 10 %)
10 Elementi 10 µg/ml : Au, Hf, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru, Sb, Sn, Te
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
: Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
: Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.