Acido nitrico 5%, ARISTAR® per calibrazione in ICP
Catalog # 456484N
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:500 mL
- Seq:2725
Specifications
About this item
:
:63.01 g/mol
Storage Temperature:Ambiente
EINECS:231-714-2
UN:2031
ADR:8,II
:GHS05
CAS Number:7697-37-2
Formula:HNO₃
MDL Number:MFCD00011349