ContactUsLinkComponent
Soluzione standard multielemento 3 di calibrazione in acido nitrico diluito ARISTAR® per ICP
Soluzione standard multielemento 3 di calibrazione in acido nitrico diluito ARISTAR® per ICP
Catalog # 456472J
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Soluzione standard multielemento 3 di calibrazione in acido nitrico diluito ARISTAR® per ICP
Catalog # 456472J
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    100 mL
  • Descrizione:
    Soluzione standard multielemento 3 di calibrazione in acido nitrico diluito ARISTAR® per ICP
Specifications
About this item
(4 Elementi in soluzione di acido nitrico 2 % )
4 Elementi: 1000 mg/l Ba, Ca, Mg, Sr
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.