Soluzione standard multielemento 2 di calibrazione in acido nitrico diluito ARISTAR® per ICP
456462H
:
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Descrizione:Soluzione standard multielemento 2 di calibrazione in acido nitrico diluito ARISTAR® per ICP
(3 Elementi in soluzione di acido nitrico 2 %)
3 Elementi: 250 mg/L Li; 1000 mg/L Na; 10000 mg/L K
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.