Soluzione standard multielemento 1 di calibrazione in acido nitrico diluito ARISTAR® per ICP
456452F
:
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Descrizione:Soluzione standard multielemento 1 di calibrazione in acido nitrico diluito ARISTAR® per ICP
19 Elementi in soluzione di acido nitrico 5 %
19 Elementi : 50 mg/l Ag, Ni; 100 mg/l Al; 5 mg/l B, Fe 15 mg/l, Ba, Mn; 1 mg/l Be, Sr; 200 mg/l Bi, In, Pb; 20 mg/l Cd, Co, Cu, Zn; 25 mg/l Cr; 150 mg/l Ga; 40 mg/l Tl
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.