ContactUsLinkComponent
Dimetildiclorosilano 2% in heptane, Electran per elettroforesi
Infiammabile
Salute
Irritante
Ambiente
Dimetildiclorosilano 2% in heptane, Electran per elettroforesi
Codice catalogo 437494J
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
undefined
Infiammabile
Salute
Irritante
Ambiente
Dimetildiclorosilano 2% in heptane, Electran per elettroforesi
Codice catalogo 437494J
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :129.06 g/mol
EINECS:200-901-0
UN:1993
ADR:3,II
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :GHS09
Numero CAS:75-78-5
Formula:C₂H₆Cl₂Si
Numero MDL:MFCD00000491