VWR® Trichoderma viride Cellulase
bottiglia in vetro, 50 g
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR® <i>Trichoderma viride</i> Cellulase
Codice catalogo 390744E
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
10,000 units is that quantity of enzyme which will degrade 2 cm² of cellulose filter paper (17 mg) in 1 minute in 0,1 M acetate buffer at pH 4,0.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSDS_IT_CH_VWRC39074 sds_VWRC39074
Scheda di sicurezza
spec_VWRC390744E
Specifiche del prodotto
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:50 g
- Cat. No.:390744E
- Nome dell'enzima:Cellulase
- N. MDL:MFCD00081510
- Specie:Trichoderma viride
- CAS No.:9012-54-8