ContactUsLinkComponent
Acido borico 40 g/l in soluzione acquosa per determinazioni Kjeldahl, with indicator
Acido borico 40 g/l in soluzione acquosa per determinazioni Kjeldahl, with indicator
  192316H
 :  
undefined
Acido borico 40 g/l in soluzione acquosa per determinazioni Kjeldahl, with indicator
  192316H
 :  
  • Tipo di conf.:
    Flacone in vetro
  • Conf:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
  • Assay:
    39.0 - 41.0 g/l
  • pH (20°C):
    3.80 - 4.0
 :
 :61.83 g/mol
 :Ambiente
 :233-139-2
 :10043-35-3
 :B(OH)₃
 :MFCD00011337