VWR®, Soluzione tampone di sodio diidrogeno fosfato (sodio diidrogeno ortofosfato/acido fosforico) per la determinazione del cloro nei monitor delle acque
Catalog # 160918E
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:Fustino in plastica
- Tipo di tampone pH:fosfato
- Conf:25 L
- Colore:neutro
- Descrizione:Sodium dihydrogen phosphate buffer solution
- Accuratezza pH:±0,05
- Valore pH:2,30