VWR® TISAB II Solution (Total Ionic Strength Adjustment Buffer) for Fluoride Determinations
TISAB II solution for fluoride determinations, Fustino in plastica, 5 L
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR® TISAB II Solution (Total Ionic Strength Adjustment Buffer) for Fluoride Determinations
Codice catalogo 160847G
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Soluzione tampone a carica ionica totale per l'uso cone elettrodi iono-selettivi.
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Fustino in plastica
- Conf:5 L
- Descrizione:TISAB II solution for fluoride determinations